Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado Z TallPrep™
Para el aislamiento y purificación de ácidos nucleicos.La alta densidad y la dureza extremadamente alta hacen que esta matriz sea ideal para agrietar paredes celulares muy duras.
173.84€ - 610.00€
Especificaciones
Tipo de esfera | Óxido de circonio estabilizado con Yttria |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
Descripción | Muestra: Plantas, tejidos animales, madera, semillas, suelos, arcilla, bacterias, insectos, muestras antiguas y secas |
Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas, Insectos |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15262870
|
MP Biomedicals™
116985050 |
50 x 4,5 mL |
287.26€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15272870
|
MP Biomedicals™
116985100 |
100 x 4,5 mL |
610.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17446493
|
MP Biomedicals™
116985025 |
10 x 4,5 mL |
173.84€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Cada tubo de 4,5 ml resistente a los impactos contiene gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 2 mm de diámetro.
- Y2O3 + ZrO2 tiene alta densidad y una dureza extremadamente alta, lo que hace que esta matriz sea ideal para agrietar paredes celulares muy duras, mientras que su superficie lisa minimiza el cizallamiento.
Especificaciones
Óxido de circonio estabilizado con Yttria | |
Muestra: Plantas, tejidos animales, madera, semillas, suelos, arcilla, bacterias, insectos, muestras antiguas y secas | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis Z | |
Hasta 0,5 g por preparación |
Temperatura ambiente | |
Tejido animal, Plantas, Insectos | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Matriz de lisis Z |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.