Learn More
MP Biomedicals™ Caldo Terrific Broth II, medios deshidratados en sobres
Medio rico para el crecimiento de E. coli y certificado para plásmidos y otros cultivos bacterianos en medio líquido
Marca: MP Biomedicals™ 113046075
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Certificado de biología molecular™ | |
Deshidratado | |
Caldo Terrific Broth II | |
Para el crecimiento de Escherichia coli | |
Sobre |
De 15 °C a 30 °C | |
Biología molecular | |
Extracto de levadura, caldo de triptona, cloruro sódico y vitaminas | |
10 × bolsas de 50 g | |
10 x 1000 mL |
Título del producto
MP Biomedicals™ Caldo Terrific Broth II, medios deshidratados en sobres > Genera 10 x 1 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido