Learn More
MP Biomedicals™ Agar de tripticasa de soja
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
El agar de tripticasa de soja es un medio muy rico en nutrientes para «uso general» en laboratorios microbiológicos.
Con dos peptonas obtenidas por hidrólisis enzimática de caseína y proteína de soja, este medio permite el crecimiento de una gran variedad de microorganismos, incluidos aerobios y anaerobios exigentes.
Si se desea, los antibióticos se pueden incorporar fácilmente, así como otros suplementos o agentes inhibidores.
A continuación, figura una lista corta de microorganismos que crecen en este medio:Streptococcus, Neisseria, Brucella, Corynebacterium, Listeria, Pasteurella, Vibrio, Haemophilus vaginals, Candida, etc.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 15 a 30 °C |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de medios | Agar de tripticasa de soja |
| Tipo de producto | Agar de tripticasa de soja |
| Formulación | Peptona de caseína 15 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, peptona de soja 5 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y cultivo de organismos fastidiosos |
| Cantidad | 500 g |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.