Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de sal Wesson
Con talco
Marca:  MP Biomedicals™ 0290285102
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11425672
  • 156.00€ / 2 Kg
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Con talco
La mezcla de sal de Wesson está diseñada para la mezcla de la dieta de insectos.
Composición (ingrediente, cantidad):
  • Carbonato de calcio, 21%
  • Sulfato de cobre•5H2O, 0,039%
  • Fosfato férrico, 1,47%
  • Sulfato de manganeso•H2O, 0,02%
  • Sulfato de magnesio•7H2O, 9%
  • Sulfato de aluminio potásico, 0,009 %
  • Cloruro de potasio, 12%
  • Fosfato de potasio monobásico, 31%
  • Yoduro de potasio, 0,005%
  • Cloruro sódico, 10,5%
  • Fluoruro de sodio, 0,057%
  • Fosfato tricálcico, 14,9 %
Preparación:
  • realice 1X solución disolviendo 8 g de polvo en 1 l de agua destilada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Dieta animal
Polvo
Rata
Carbonato de calcio al 21 %, sulfato de cobre (5H2O) al 0,039 %, fosfato férrico al 1,47 %, sulfato de manganeso (H2O) al 0,02 %, sulfato de magnesio (7H2O) al 9 %, sulfato de aluminio potásico al 0,009 %, cloruro de potasio al 12 %, fosfato de potasio monobásico al 31 %, yoduro de potasio al 0,005 %, cloruro sódico al 10,5 %, fluoruro de sodio al 0,057 %, fosfato tricálcico al 14,9 %
2 kg
De 15 °C a 30 °C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ferric phosphate, cupric sulphate pentahydrate