Learn More
MP Biomedicals™ Suero completo, cabra, purificado, 2 ml
Suero de cabra completo con sales tampón
Marca: MP Biomedicals™ 0855984
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
Suero de cabra | |
Filtración de 0,22 μm | |
Ensayos de bloqueo, aplicaciones inmunohistoquímicas, inmunocitoquímicas e inmunofluorescentes | |
63.3 mg/mL |
Cabra | |
2 mL | |
Delipidado, liofilizado de PBS con azida | |
Sí |