Learn More
MP Biomedicals™ Suero completo, caballo, purificado, 2 ml
Suero de caballo completo con sales tampón
Marca: MP Biomedicals™ 0855987
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
Specifications
Caballo | |
Suero de caballo | |
Filtración de 0,22 μm | |
Inmunoelectroforesis, inmunodifusión de Ouchterlony y otras técnicas de inmunoprecipitación, agente bloqueante en inmunoensayos de fluorescencia y enzimas | |
63.5 mg/mL |
Liofilizado | |
2 mL | |
Delipidado, liofilizado de PBS con azida | |
7,3 |