Learn More
MP Biomedicals™ Suero completo, conejo, purificado, 2 ml
Suero de conejo completo con sales tampón
Marca: MP Biomedicals™ 0855990
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
Especificaciones
de -20 °C | |
Liofilizado | |
2 mL | |
Delipidado, fosfato de sodio 0,02 M, cloruro sódico 0,14 M, pH de 7,3, ácida sódica al 0,05 % | |
Sí |
Rabbit | |
Suero de conejo | |
62.9 mg/mL | |
Ensayos de bloqueo, inmunohistoquímica |