Learn More
MP Biomedicals™ Levadura, torula, polvo
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Tamaño de la unidad:
100 libras
25 libras
5 libras
Descripción
Aplicaciones:
La levadura torula es un aditivo aromatizante común en alimentos procesados como patatas fritas, mezclas de condimentos y galletas saladas. También se utiliza en alimentos para mascotas, en apicultura y como atrayente en trampas diseñadas para controlar las moscas del olivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dieta animal |
| Formato | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | La levadura torula es un aditivo aromatizante común en alimentos procesados como patatas fritas, mezclas de condimentos y galletas saladas que también se utiliza en alimentos para mascotas, en apicultura y como atrayente en trampas diseñadas para controlar las moscas del olivo. |
| Cantidad | 45,35 kg |
| Requisitos de almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |