Learn More
MP Biomedicals™ Gradilla magnética de MP 24
Esta herramienta permite la extracción rápida y sencilla de ácidos nucleicos mediante un método magnético. Se utiliza comúnmente en combinación con los kits MagBeads FastDNA™.
Marca: MP Biomedicals™ 116570413
466.73 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Imán fabricado con neodimio de alta energía
- Pequeño, potente y de fácil manejo
- Para separaciones magnéticas rápidas y eficaces
- El diseño permite extraer fácilmente la gradilla del imán
- Los tubos se pueden colocar en el agitador o en el vórtice durante el proceso de extracción
- Buena visibilidad de las muestras
- Hasta 24 tubos de 1,5 o 2 ml
Almacenamiento:
- Imán:
- Se almacena en un lugar seco y fresco
- Nunca utilice > 50 °C
- Gradilla de tubos:
- Almacenar a temperatura ambiente.
- Se puede colocar con tubos a temperatura tan baja como -20 °C durante un tiempo limitado
Limpieza:
- Con una de las siguientes soluciones:
- Alcohol isopropílico al 70 % (v/v)
- Solución de hipoclorito sódico al 1 % (v/v) (lejía)
- Solución de HCl de 0,1 N
Notas:
- Evite la exposición prolongada de la gradilla al agua o a soluciones acuosas
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
24 tubos de 1,5 o 2 ml | |
Almacene el imán en un lugar seco y fresco, almacene la gradilla a temperatura ambiente | |
Para su uso con el kit Magbeads FastDNA™, tubos | |
Gradilla magnética |
Título del producto
MP Biomedicals™ Gradilla magnética de MP 24 > Gradilla magnética de MP 24
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido