Learn More
Welch™ Bomba de vacío MPC 090 E
Utilice esta bomba de vacío para la preparación de muestras en ciencias de la vida, control medioambiental, química y procesos analíticos. Las bombas de vacío de Welch™ MPC 090 E incluyen una tecnología de diafragma fiable que garantiza un funcionamiento silencioso y una larga vida de servicio.
Marca: Welch™ 412021
Descripción
- Regulador de alta precisión estándar que evita daños en la membrana del filtro y ofrece un potente nivel de vacío final para resultados rápidos.
- Recipiente de captura integrado que evita la entrada de líquidos en la bomba.
- Potencia de filtración controlable.
- Compacta, sin aceite y portátil.
- Visor de vacío y ajuste para arranque suave.
- Bomba para productos químicos.
- Boquilla para manguera DN 6 Filtración en vacío con un solo embudo, desecadores de vacío, nanofiltración, filtración HPLC.
Especificaciones
15 l/min | |
198 mm | |
2,7 kg | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
144 mm | |
100 mbar |
260 V | |
MPC 090 E | |
40 °C | |
15/ l/min | |
244 mm | |
Bomba de vacío | |
260 V |
Título del producto
Welch™ Bomba de vacío MPC 090 E > Profundidad: 198 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido