Learn More
CPC (Colder) MPC/MPX Quick-Disconnect Fittings, Sanitary Insert, Non-Valved, Polysulfone
Click to view available options
Longitud global (métrico):
35,6 mm
43,4 mm
Incluye:
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Connect to a female coupling body for easy media transfer. Mix and match termination sizes for added flexibility. 0.375 in. nominal flow path size. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Longitud global (métrico) | 35,6 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40°F |
| Puerto de salida | Quick Disconnect Body x Sanitary |
| Método de esterilización | 132°C |
| Forma | Straight |
| Incluye | 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria |
| Material (sello) | Silicone |
| Color | Amber tint |