Learn More
MP Biomedicals™ Sistema automatizado de purificación de ácidos nucleicos MPure-12™
Código de producto. 16312116 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
:
Sistema automatizado de purificación de ácidos nucleicos
Código de producto. 16312116
Marca: MP Biomedicals™ 117002200
Includes
Instrumento MPure-12 con lector de códigos de barras
Purifica los ácidos nucleicos de una amplia variedad de bioespecímenes usando la tecnología de separación de gránulos magnéticos
  • MPure-12 es un sistema automatizado de sobremesa
  • Purifica los ácidos nucleicos de una amplia variedad de bioespecímenes usando la tecnología de separación de gránulos magnéticos.
  • Tiene una cámara de procesamiento de gránulos magnéticos de diseño exclusivo.
  • Totalmente integrado con kits de reactivos preenvasados fáciles de usar.
Certifications
CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción Hecho de metal, vidrio, plástico
Diámetro (imperial) 27,5 in
Isolation Technology Gránulo magnético
Diámetro (métrico) 70 cm
Tipo de muestra Bacteria, Sangre, Cultivos celulares, FFPE, Forense, medicina legal, Plantas, Plasma, Suero, Hisopo, tejido
Volumen de elución Volumen de elución: De 50 to 300 μl
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ácidos nucleicos (ADN, ARN)
N.º de muestras Desde 1 hasta 12
Temperatura óptima de reacción De 15 °C a 30 °C
Tipo de producto Instrumentos y sistemas
Volumen de muestra De 100 a 1000 μl de muestra
Sensibilidad de la prueba 5 UI adicionales (alrededor de 1 UI en la reacción PCR)
Tiempo de prueba Tiempo de actividad: De 30 a 70 minutos
Tensión De 110 a 240 V