Learn More
MP Biomedicals™ Sistema MPure-32 aNAP
El sistema MPure-32 aNAP está diseñado para usarse en combinación con los kits de extracción de ADN/ARN de MP Biomedicals para extraer el ADN/ARN de muestras clínicas y no clínicas. Este instrumento se puede utilizar para respaldar los trabajos de preparación de muestras para la investigación científica y las pruebas de diagnóstico in vitro.
Marca: MP Biomedicals™ 117032200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El sistema MPure-32™ aNAP es un sistema de extracción de ácido nucleico basado en gránulos magnéticos totalmente automatizado. Puede procesar hasta 32 muestras simultáneamente en un corto período de tiempo (alrededor de 40 a 60 minutos).
- Además de su capacidad para extraer ácido nucleico con alta pureza y rendimiento, el sistema MPure-32™ aNAP:
- Es fácil de utilizar
- Elimina el riesgo de error humano y contaminación cruzada
- Reduce el tiempo de trabajo
- Garantiza un control preciso de la temperatura
- Es muy flexible
- MP Biomedicals también ofrece una gama de kits de reactivos para varios tipos de muestras biológicas. El usuario tiene la flexibilidad de autoensamblar los reactivos con los consumibles relevantes para obtener la máxima rentabilidad o comprar los kits de reactivos preensamblados para una mayor comodidad.
- Especificaciones:
- Tiempo de actividad: De 45 a 60 minutos
- Muestras por ciclo: De 1 a 32 muestras
- Peso (NW): 21 kg
- Dimensiones: 38 x 35 x 37 cm
- Fuente de alimentación: 3,2 A, 100/240 V.
- Volumen de procesamiento: 50 μl a 1.000 μl
- Varilla magnética: > 4300 gauss
- Control de temperatura: 1 juego
- Bloque calefactor: Sí (2 unidades)
- Calentamiento: RT 70 °C
- Lámpara UV: Sí
- Pantalla: Pantalla táctil de 5,5 in
Especificaciones
tejido, Células cultivadas, Bacteria | |
De 50 to 1000 μL | |
Tubo |
PCR, PCR en tiempo real, reacciones enzimáticas | |
8 | |
32 muestras |
Título del producto
MP Biomedicals™ Sistema MPure-32 aNAP > Sistema de extracción; tipo de muestra: Tejidos, células cultivadas o bacterias
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido