Learn More
Thermo Scientific™ Recipiente de congelación Mr. Frosty™
Congele células en tubos de 1 a 5 ml mediante el recipiente de congelación Thermo Scientific™ Mr. Frosty™, diseñado para conseguir una velocidad de refrigeración muy próxima a - 1 °C/min.
152.00€ - 226.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 117 mm |
---|---|
Material | Policarbonato |
Tipo | Recipiente de congelación |
Color | Tapa azul transparente |
Intervalo de temperatura | -1 °C |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10110051
![]() |
Thermo Scientific™
5100-0001 |
18 (tubos de 1,0 a 2,0 ml) |
226.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11315674
![]() |
Thermo Scientific™
5100-0036 |
12 (tubos de 3,6 ml) |
152.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11325674
![]() |
Thermo Scientific™
5100-0050 |
12 (tubos de 4,5 a 5,0 ml) |
162.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Congele células en tubos de 1 a 5 ml mediante el recipiente de congelación Thermo Scientific™ Mr. Frosty™. Este sistema fácil de utilizar se ha diseñado para conseguir una velocidad de refrigeración muy próxima a - 1 °C/min, velocidad óptima para la conservación de células.
Características:
- Admite entre 12 y 18 tubos y tiene una altura de perfil de 86 o 151 mm (3,44 o 5,31 pulg), por lo que permiten ahorrar un valioso espacio en el congelador durante el proceso de refrigeración
- La tapa de rosca protege las muestras del interior en caso de caída accidental del recipiente
- Elimina la necesidad de utilizar dispositivos de espuma improvisados y poco fiables
- Fácil de usar: solo se necesita alcohol isopropílico al 100 % y un congelador mecánico
- No entra en contacto con el alcohol, por lo que se evita la absorción de líquidos, la eliminación de etiquetas o poner en peligro la impresión manual de los tubos
Información para pedidos:
Los contenedores tienen un tapón de 120 mm (4,75 pulg) de diámetro
Requiere:
Alcohol isopropílico y un congelador mecánico
Especificaciones
117 mm | |
Recipiente de congelación | |
-1 °C |
Policarbonato | |
Tapa azul transparente |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.