Learn More
MRPL17 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-18407JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MRPL17 Polyclonal antibody specifically detects MRPL17 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
MRPL17 | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
L17mt, LIP2, LYST-interacting protein 2, LYST-interacting protein LIP2, mitochondrial ribosomal protein L17, MRP-L17, MRP-L26, RPL17L, RPML26,39S ribosomal protein L17, mitochondrial | |
Recognizes region between residues Between Between 25 and 75.. | |
0.1 mL | |
Stem Cell Markers | |
63875 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Western Blot | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
MRPL17 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido