Learn More
MRS 2179 tetrasodium salt, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18064382
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective P2Y1 antagonist
A competitive antagonist at P2Y1 receptors (KB = 100 nM). Selective over P2X1 (IC50 = 1.15 μM), P2X3 (IC50 = 12.9 μM), P2X2, P2X4, P2Y2, P2Y4 and P2Y6 receptors. Inhibits the upregulation of NTPDase1 by ATPγS.
CAS 1454889-37-2
Fórmula molecular C11H17N5Na4O9P2
Peso molecular (g/mol) 517.19
Clave InChI HLJPLHFSEAJJGC-ZKRIHRHSSA-N
Sinónimo 2'-Deoxy-N6-methyladenosine 3', 5'-bisphosphate tetrasodium salt
PubChem CID 131848299
Nombre IUPAC [(2R,3S,5R)-5-[6-(methylamino)purin-9-yl]-2-(phosphonooxymethyl)oxolan-3-yl] dihydrogen phosphate;sodium
SMILES CNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3CC(C(O3)COP(=O)(O)O)OP(=O)(O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRS 2179 tetrasodium salt
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.16
Porcentaje de pureza >98%