Learn More
MRS 2768 tetrasodium salt, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18095912
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Selective P2Y2 agonist
Selective P2Y2 agonist (EC50 = 1.89 μM). Displays no affinity for human P2Y4 or P2Y6 receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MRS 2768 tetrasodium salt
CAS 2567869-47-8
Fórmula molecular C15H16N2Na4O18P4
Cantidad 1 mg
Sinónimo mrs 2768 tetrasodium salt, uridine-5'-tetraphosphate ?-phenyl ester tetrasodium salt
Clave InChI ASYFBNZFGLWLNC-YYXHNCPRSA-J
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC2C(C(C(O2)N3C=CC(=O)NC3=O)O)O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC tetrasodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [oxido-[oxido(phenoxy)phosphoryl]oxyphosphoryl] phosphate
Peso molecular (g/mol) 728.143
PubChem CID 90488893
Formula Weight (peso de la fórmula) 728.14
Porcentaje de pureza >98%