Learn More
Thermo Scientific™ Agar MRS (ISO) (DeMan, Rogosa y Sharpe) (deshidratado)
Código de producto. 13295949
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 13295949
Marca: Thermo Scientific™ CM1153B
Aísle y cuente bacterias ácido lácticas en alimentos, incluso las cepas difíciles y de crecimiento lento de Lactobacillus, con el agar MRS (ISO).
Aísle y cuente bacterias ácido lácticas en alimentos con el agar MRS (DeMan, Rogosa y Sharpe) (ISO) Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado), conforme a la norma ISO 15214: 1998. Este medio se ha diseñado para favorecer el crecimiento de todas las cepas de lactobacilos, incluso las de Lactobacillus brevis y Lactobacillus fermenti.
Utilice el agar MRS (ISO) para el recuento y el aislamiento de bacterias ácido lácticas mesófilas en muestras de alimentos. El agar MRS (ISO) favorece el crecimiento de bacterias ácido lácticas, entre las que se incluyen especies de los siguientes géneros: Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus y Leuconostoc.
  • Cumple la norma ISO 15214: 1998.
  • Obtenga un rendimiento superior al medio de jugo de tomate de Briggs1 y al medio de jugo de tomate y extracto de carne de Man
La formulación MRS fue desarrollada por de Man, Rogosa y Sharpe2 en 1960 para sustituir un componente variable (jugo de tomate) y, al mismo tiempo, proporcionar un medio que podría favorecer el crecimiento adecuado de lactobacilos en productos lácteos, incluso de las cepas que mostraban un crecimiento menor en el medio existente.
El agar MRS (ISO) se ha diseñado para adaptarse a la formulación especificada en la norma ISO 15214: 1998 Método horizontal para el recuento de bacterias ácido lácticas mesófilas, técnica de recuento de colonias a 30 °C.
El medio muestra cierto grado de selectividad; sin embargo, si la contaminación de mohos y levaduras en las muestras de alimentos es motivo de preocupación, estos microorganismos se pueden inhibir mediante la adición de agentes selectivos, como el ácido sórbico, la ciprofloxacina, o la clindamicina.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Agar MRS (ISO) (DeMan, Rogosa y Sharpe) (deshidratado)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g