Learn More
IKA™ Mezclador vórtex básico MS 3
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Órbita:
4,5 mm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Description
Ofrece el mejor rendimiento con recipientes pequeños y placas de microtitulación. El mezclador vórtex básico IKA™ MS 3 es un agitador pequeño, universal y compacto con dos modos de funcionamiento y funcionamiento continuo o táctil.
El MS 3 básico es un agitador compacto y universal adecuado para las tareas de agitación con todo tipo de recipientes pequeños y placas de microtitulación. La unidad tiene dos modos de funcionamiento: en el modo A (modo seguro con detección de accesorios), la velocidad máxima de 3000 rpm solo se alcanza con el accesorio estándar en modo táctil. Cuando se utilizan otros accesorios, la velocidad está limitada a 1300 rpm. En el modo B (sin detección de accesorios), es posible una velocidad de 3.000 rpm con todos los accesorios.
- Gama de accesorios con detección de archivos adjuntos
- Funcionamiento continuo o táctil (con accesorio estándar)
- Dos opciones de funcionamiento:
- Estable en todas las gamas de velocidad
- Resistente carcasa de zinc fundido
Specifications
Specifications
| Órbita | 4,5 mm |
| Intervalo de velocidad | De 0 a 3000 rpm |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz, 20 W |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 20 W |
| Amperaje | 800 mA |
| Tipo de producto | Agitador vórtex |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 60529 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 205 x 148 x 63 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction