Learn More
Ismatec™ Bomba de tubos de montaje en soporte Ismatec, serie MS-CA
Descripción
- Cuatro canales
- Utiliza tubos con código de color de 3 paradas (3,17-0,19 mm de diámetro interior)
- Acepta cassettes MS/CA Click-'N-Go
- Manipulación sencilla
- Configuración de oclusión automática
- Condiciones de oclusión definidas y reproducibles
- Cada canal permite la selección de tubos individual
- Motor síncrono de velocidad fija
Especificaciones
Especificaciones
| Canales | 4 |
| Caudal | De 0,028 a 8,5 ml/min por canal |
| Motor Speed | 20 rpm |
| Modelo | MS-CA 4/620 |
| Tipo de motor | Motor síncrono de velocidad fija |
| N.º de rodillos | 6 |
| Tipo de tubos | Tubos con código de color de 3 paradas (3,17-0,19 mm de diámetro interior) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 145 x 88 x 135 mm |
| Peso (métrico) | 1,3 kg |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz - 115 V, 60 Hz |
| Mostrar más |