Learn More
Thermo Scientific™ Cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II MSC-Advantage™
Ahorre energía con estas cabinas, que combinan un diseño inteligente y un valor extraordinario con la mejor eficiencia energética, fiabilidad y facilidad de uso de su clase.
10233.00€ - 13306.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 12469, por TÜV Nord, LNE (0,9 y 1,2 m). EN 12469, por TÜV Nord (1,5 y 1,8 m) |
---|---|
Tipo de producto | Cabina de seguridad para productos biológicos |
Filtro de aire de escape | HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % con partículas de 0,3 µm |
Características ecológicas | Energéticamente eficiente |
Puertos | Aprobado por la TUV |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) interior | Anchura (métrico) interior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) interior | Anchura (métrico) interior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10795194
|
Thermo Scientific™
51025411 |
4 ft | 1,2 m |
11055.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10445753
|
Thermo Scientific™
51025413 |
6 ft | 1,8 m |
13306.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11762997
|
Thermo Scientific™
51028225 |
2,95 ft | 0,9 m |
10233.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11752997
|
Thermo Scientific™
51028226 |
4,92 ft | 1,5 m |
12904.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Ahorre energía con las cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II Thermo Scientific™ MSC-Advantage™, que combinan un diseño inteligente y un valor extraordinario con la mejor eficiencia energética, fiabilidad y facilidad de uso de su clase, lo que da como resultado una mejora global del funcionamiento y el mantenimiento. La unidad reduce en un 60 % el consumo de energía y la producción de calor Las cabinas cuentan con la certificación de la norma de seguridad EN 12469.
Características:
- Disponible en 90 cm, 120 cm, 150 cm y 180 cm
- Con control por microprocesador
- La gran pantalla del panel frontal (fácilmente visible sentado) muestra una lectura constante de las velocidades de los flujos descendente y de entrada, así como del estado de uso del filtro
- El sistema de monitorización del factor de rendimiento exclusivo le avisa cuando la cabina necesita mantenimiento
- La ventana exclusiva se abre hasta una altura de trabajo de 20 cm, hasta 53,5 cm de altura máxima, y se bajar fácilmente para limpiar el interior
- La ventana angulada ergonómicamente tiene una pendiente de 10° para conseguir mayor comodidad y menor fatiga del operador
- La tecnología de flujo de aire y el diseño del motor inteligente exclusivos mejoran considerablemente la eficiencia energética, el uso y la facilidad del servicio técnico, además de proporcionar una excelente protección de las muestras
- SmartPort: Método limpio, seguro y aprobado por TÜV para tender los cables y los tubos de vacío por la pared lateral de la cabina de seguridad para productos biológicos
- Filtro de aire de suministro/escape: HEPA H 14 EN 1822, 99,999 % con partículas de 0,3 µm de tamaño
Diseño:
- Los componentes frontales permiten cambiar rápidamente los filtros HEPA y otros componentes. Su funcionamiento silencioso, a <55 dBA, garantiza un entorno de trabajo confortable
- La bandeja de trabajo dividida de acero inoxidable se extrae fácilmente para su limpieza y esterilización en autoclave
- Los reposabrazos de serie están diseñados para evitar bloqueos accidentales con las mangas de las batas
- La gran superficie de trabajo (0,56 m2 o 0,84 m2) mejora la productividad
- Todos los componentes de la cabina son lisos, lo que elimina prácticamente el riesgo de lesiones durante los procedimientos rutinarios de limpieza, servicio técnico y mantenimiento
Certificaciones/conformidad
- Cumple plenamente la norma de seguridad EN 12469, tal como ha comprobado y certificado de forma independiente TÜV Nord
Información para pedidos:
Entre los accesorios se incluyen una luz UV programable, una bandeja de trabajo de una sola pieza, opciones de soporte, un banquillo Ergolign y un estante de suelo independiente. No se comercializa en Norteamérica.
Especificaciones
EN 12469, por TÜV Nord, LNE (0,9 y 1,2 m). EN 12469, por TÜV Nord (1,5 y 1,8 m) | |
HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % con partículas de 0,3 µm | |
Aprobado por la TUV | |
80 cm |
Cabina de seguridad para productos biológicos | |
Energéticamente eficiente | |
152 cm | |
230 V |