Learn More
Invitrogen™ MST1R (RON) Recombinant Human Protein
MST1R (RON) is a receptor tyrosine kinase.
Marca:  Invitrogen™ PV4332
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10026742
  • 7890.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
MST1R (RON) is involved in cell proliferation and motility.
Especificaciones
Especificaciones
NP_002438
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
1mg
RUO - research use only
MST1R (RON)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
74.8kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
MET (HGFR) Kinase Family
Recombinant
Baculovirus