Learn More
HUBER Mangueras metálicas MT-350-3
Click to view available options
Tipo de conexión:
M38 x 1,5
Rosca M24 x 1,5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- metálica
- Temperatura mínima: de -100 °C
- Temperatura máxima: de 350 °C
- Longitud: 3 m
- Aislamiento: Aislamiento especial con manguera de silicona suave adicional, extremos cubiertos con tapones de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Rosca M24 x 1,5 |
| Material | metálica |
| Longitud (métrico) | 3000 mm |
| Anchura (métrico) | 12 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 3,9 kg |
| Tipo | Manguera |