Learn More
IKA™ Cámara de molienda MT 40.100
La cámara de molienda desechable MT 40.100 con un batidor de acero inoxidable reduce los materiales suaves, medios, duros y frágiles con una dureza de Mohs de hasta 5 (manganeso o apatita: 5 Mohs).
Marca: IKA™ 0020001173
775.89 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.74400kg
Descripción
La cámara está hecha de plástico transparente, por lo que se pueden observar las pruebas de molienda en cualquier momentoEspecificaciones
Cámara de molienda | |
40 mL |