missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ MT1F (Human) Recombinant Protein
Human MT1F full-length ORF ( AAH29453, 1 a.a. - 61 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca: Abnova™ H00004494-P01.10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sequence: MDPNCSCAAGVSCTCAGSCKCKECKCTSCKKSCCSCCPVGCSKCAQGCVCKGASEKCSCCD
Especificaciones
AAH29453 | |
metallothionein 1F | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MT1F | |
GST |
4494 | |
Wheat germ expression system | |
10 μg | |
MGC32732, MT1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- MT1F (Human) Recombinant Protein (P01)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Tris-HCl, Reduced glutathione
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido