Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación MTBSTFA y MTBSTFA + 1 % TBDMCS.
Código de producto. 11597861 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Componentes estándar:
MTBSTFA (N-tert-butildimetilsilil-N-metiltrifluoroacetamida)
MTBSTFA +1 % TBDMS (N-metil-N-(tert-butildimetilsilil)trifluoroacetamida, tertbutildimetilcloros
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 11597861
Marca: Thermo Scientific™ TS48927
Produzca derivados de TBDMS estables para el análisis de GC con el reactivo de sililación MTBSTFA y MTBSTFA + 1 % TBDMCS Thermo Scientific™.
Produzca derivados de TBDMS estables para el análisis de GC con el reactivo de sililación MTBSTFA y MTBSTFA + 1 % TBDMCS Thermo Scientific™. MTBSTFA derivatiza hidroxilo, carboxilo, tiol y aminas primarias y secundarias con rendimientos que suelen ser superiores al 96 % y derivados de la reacción volátiles y neutros. Los éteres de TBDMS son 104 veces más estables a la hidrólisis que los éteres de TMS correspondientes. La adición de TBDMCS Thermo Scientific™ aumenta el potencial de sililación.
Información del producto adicional:
  •  Los derivados presentan una elevada concentración molecular a M-57.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC
Riesgos Irritante
Concentración estándar De 98 a 100, de 0,1 a 1 %
Almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Cantidad 10 ampollas de 1 mL
Componentes estándar MTBSTFA +1 % TBDMS (N-metil-N-(tert-butildimetilsilil)trifluoroacetamida, tertbutildimetilcloros
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetamide, N-[(1,1-dimethylethyl)dimethyl silyl]-2,2,2-trifluoro-N-methyl-