Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación MTBSTFA y MTBSTFA + 1 % TBDMCS.
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Produzca derivados de TBDMS estables para el análisis de GC con el reactivo de sililación MTBSTFA y MTBSTFA + 1 % TBDMCS Thermo Scientific™. MTBSTFA derivatiza hidroxilo, carboxilo, tiol y aminas primarias y secundarias con rendimientos que suelen ser superiores al 96 % y derivados de la reacción volátiles y neutros. Los éteres de TBDMS son 104 veces más estables a la hidrólisis que los éteres de TMS correspondientes. La adición de TBDMCS Thermo Scientific™ aumenta el potencial de sililación.
- Los derivados presentan una elevada concentración molecular a M-57.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | GC |
| Riesgos | Irritante |
| Concentración estándar | Del 98 al 100% |
| Almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Cantidad | Ampollas de 5 mL |
| Componentes estándar | MTBSTFA (N-tert-butildimetilsilil-N-metiltrifluoroacetamida) |
Seguridad y manipulación
- MTBSTFA
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .