Learn More
MTEP hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16495548
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16495548
Marca: Medchem Express HY13206
MedChemExpress MTEP hydrochloride is a potent, selective and non-competitive mGlu5 antagonist with an IC50 of 5 nM and a Ki of 16 nM. MTEP hydrochloride produces antiparkinsonian-like effects.
MTEP hydrochloride is a potent, selective and non-competitive mGlu5 antagonist with an IC50 of 5 nM and a Ki of 16 nM. MTEP hydrochloride produces antiparkinsonian-like effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MTEP hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1186195-60-7
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H9ClN2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad H2O : 20 mg/mL (84.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC(C#CC2=CC=CN=C2)=CS1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 236.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.72
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.