missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC6 Antibody (CLH5) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™

Código de producto. 18105188 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 mL
Tamaño de la unidad:
7 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18105188 7 mL 7 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18105188

Marca: Novus Biologicals NBP248339

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUC6 Monoclonal specifically detects MUC6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Gastric Mucin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CLH5
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Gastric mucin-6, MUC-6, mucin 6, gastric, mucin 6, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-6
Símbolos de los genes MUC6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide of the Gastric MUC6 tandem repeat sequence (Uniprot: Q6W4X9 )
Peso molecular del antígeno 252 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 7 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4588
Especificidad de la prueba The MUC6 gastric mucin is a secreted glycoprotein that plays an essential role in epithelial cyto-protection from acid, proteases, pathogenic microorganisms, and mechanical trauma in the gastrointestinal tract. Mucin 6 expression is highest in the stomach and gall bladder, with lower expression in the terminal ileum and right colon. In gastric cancer, Mucin 6 has an altered expression. In normal stomach, Mucin 6 is associated with Lewis type 2; Mucin 6 is also expressed in gastric metaplasia, duodenum and pancreas. Mucin 6 is a secretory mucin, located in the deeper mucosal folds of human gall bladder, and its expression is altered with increasing degrees of inflammation.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.