Learn More
Brand™ Detergente universal Mucasol™
Limpia instrumentos fabricados con vidrio, plástico, caucho y metal en un intervalo de 10 a 30 minutos sin necesidad de ayuda mecánica. El concentrado líquido de detergente universal BRAND™ Mucasol™ sustituye al ácido cromosulfúrico, está libre de álcalis cáusticos y es no tóxico, inocuo, no agresivo y biodegradable.
200.00€ - 235.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Detergente universal Mucasol |
---|---|
pH | ∼11,5 (0,7 %), ∼11,7 (3 %) |
Aspecto | Verde claro |
Composición | Alcalino; > 30 % fosfatos, < 5 % surfactantes aniónicos, surfactantes anfóteros, agentes complejos, |
Concentración | Baño ultrasónico: del 0,2 al 2 % (de 1,4 a 14 ml/l); baño de inmersión: del 0,7 al 3 % (de 5 a 22 ml/l) |
Descripción
Concentrado de alto rendimiento líquido y alcalino para baños de inmersión y ultrasónicos. Limpiador universal para equipos de laboratorio e instrumentos de vidrio, porcelana, plástico, caucho y metal.- Los elementos se limpian en un intervalo entre 10 y 30 minutos, sin ayuda mecánica.
- Mucasol™ sustituye al ácido cromosulfúrico, está libre de cloro y álcalis cáustico, es no tóxico, inocuo y biodegradable.
- Debe evitarse la exposición prolongada de superficies de cinc y aluminio no anodizado.
Ingredientes:
- > 30 % de fosfatos, < 5 % de surfactantes aniónicos, surfactantes anfóteros, agentes quelantes, inhibidores de la corrosión, agentes auxiliares.
- Baño ultrasónico: del 0.2 al 2 % (de 1.4 a 14 ml/l).
- Baño de inmersión: del 0.7 al 3 % (de 5 a 22 ml/l).
- Líquido transparente de color verde claro.
- Densidad: aprox. 1.4 g/ml. Valor de pH (0.7 %): aprox. 11.5, valor de pH (3 %): aprox. 11.7.
Especificaciones
Detergente universal Mucasol | |
Verde claro | |
Baño ultrasónico: del 0,2 al 2 % (de 1,4 a 14 ml/l); baño de inmersión: del 0,7 al 3 % (de 5 a 22 ml/l) |
∼11,5 (0,7 %), ∼11,7 (3 %) | |
Alcalino; > 30 % fosfatos, < 5 % surfactantes aniónicos, surfactantes anfóteros, agentes complejos, | |
Para baños ultrasónicos y de inmersión. Limpiador universal para equipos de laboratorio e instrumentos de vidrio, porcelana, plástico, caucho y metal |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- mucasol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid