Learn More
Ácido múcico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10438480
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 526-99-8
Fórmula molecular C6H10O8
Peso molecular (g/mol) 210.138
Número MDL MFCD00004239
Clave InChI DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Sinónimo galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
PubChem CID 3037582
ChEBI CHEBI:30852
Nombre IUPAC ácido (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanodioico
SMILES C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mucic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 03, IV, 1292
Índice Merck 15, 4361
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.14
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Mucic acid