Learn More
Thermo Scientific™ Agar Mueller-Hinton con sangre de caballo
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
MHA con sangre de caballo
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Realice pruebas de sensibilidad antimicrobiana (AST) sin esfuerzo con el agar Mueller Hinton Thermo Scientific™ con sangre de caballo, un medio diseñado y fabricado de acuerdo con la norma europea EUCAST.
La adición de sangre de caballo y NAD permiten el crecimiento de organismos fastidiosos y la formulación garantiza que los factores tóxicos serán absorbidos para establecer un mejor crecimiento a partir de inóculos muy pequeños. Conforme a EUCAST.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme a EUCAST |
| Color | Rojo señales, opaco |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de medios | MHA con sangre de caballo |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 24g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |