Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES
Perform susceptibility testing with a full range of supplies, including this broth, to complement and enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
35.70€ - 662.00€
Especificaciones
Descripción | Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES |
---|---|
Tipo de producto | Microbiology Media |
Tipo de prueba | Microbial Susceptibility |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15351186
|
Thermo Scientific™
YT3462-05 |
100 x 5 mL |
435.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15781368
|
Thermo Scientific™
YT3462-10 |
10 x 11 mL |
35.70€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15466584
|
Thermo Scientific™
YT3462 |
100 x 11 mL |
662.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Perform high-quality susceptibility testing with a complete range of supplies, including Thermo Scientific™ Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES, to complement and enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.Los productos VersaTREK™ y Sensititre forman ahora parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas con una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES | |
Microbiology Media | |
Microbial Susceptibility |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES