Learn More
Nabertherm™ Muffle Furnace With Flap Door, 1100°C
Código de producto. 15426732 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 l
5 l
9 l
15 l
24 l
40 l
Control de temperatura:
B410
C450
Controlador PID de base digital B410
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Control de temperatura unitSize
15426732 40 l Controlador PID de base digital B410 cada uno
15426682 5 l B410 cada uno
15426672 3 l C450 cada uno
15416702 9 l C450 cada uno
15426712 15 l B410 cada uno
15446722 24 l C450 cada uno
15436722 24 l B410 cada uno
15436732 40 l C450 cada uno
8 options
Código de producto. 15426732
Marca: Nabertherm™ L402K1RN1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los hornos de mufla son los rotores fiables y duraderos del laboratorio y son ideales para un gran número de procesos en el campo de la investigación de materiales y el tratamiento térmico.
  • Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no se clasifican como carciogénicos según TRGS 905, clase 1 o 2
  • Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
  • Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
  • Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
  • Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
  • Sistema de suministro de gas manual o automático
  • Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
  • Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
Tipo de controlador Controlador PID de base digital B410
Capacidad (métrico) 40 l
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Horno
Material Acero inoxidable texturizado
Consumo de energía 6,0 kW
Modelo Flap door
Control de temperatura Controlador PID de base digital B410
Dimensiones interiores (F x An x Al) 490 x 320 x 250 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 705 x 530 x 580 mm
Anchura (métrico) 530 mm
Anchura (métrico) interior 320 mm
Altura (métrico) 580 mm
Altura (métrico) interior 250 mm
Fondo (métrico) 705 mm
Fondo interior (métrico) 490 mm
Peso (métrico) 65 kg