Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla con báscula, 1100°C
Este horno de pesaje con báscula y software de precisión integrados se ha diseñado especialmente para la determinación de la pérdida de combustión en el laboratorio.
Marca:  Nabertherm™ LW095K1ANL
Detalles adicionales : Peso : 51.00000kg
Código de producto. 17378019
  • 9980.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para la monitorización, documentación y control de la temperatura y la pérdida de combustión
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
  • diferentes escalas disponibles (previa petición)
Equipo adicional
  • Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
  • Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
  • Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
  • Sistema de suministro de gas manual o automático
  • Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
Especificaciones
Especificaciones
B510
Hasta 1100 °C
455 x 415 x 515 mm
9 L
240 x 230 x 170 mm
35 kg