Learn More
Nabertherm Horno de mufla, L 9/11/SKM
Código de producto. 15579572 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15579572 9 l cada uno
1 options
Código de producto. 15579572
Marca: Nabertherm LM092K1TN1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones con sustancias agresivas.Incluye mufla de cerámica con calefacción incrustada por cuatro lados.Combina la uniformidad de temperatura con una excelente protección de los elementos calefactores frente a atmósferas agresivas.
  • Temperatura máxima: 1100 °C
  • Mufla calentada por los cuatro lados
  • Cámara de horno con mufla cerámica integrada, alta resistencia a gases y vapores agresivos
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • La puerta abatible opcional se puede utilizar como plataforma de trabajo
  • Apertura de aire adicional regulable en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9 l
Temperatura (métrico) 1100 °C
Incluye Puerta abatible
Control de temperatura C450
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 × 230 × 170 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 505 × 490 × 580 mm
Peso (métrico) 50 kg