Learn More
Nabertherm Muffle furnace with lift door
The muffle furnace series L and LT stand out for their excellent workmanship, advanced and attractive design, and high level of reliability.
8030.00€ - 9485.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE compliant |
---|---|
Capacidad (métrico) | 60 L |
Tipo | Horno de mufla con puerta elevadora |
Peso (métrico) | 83 kg |
Requisitos eléctricos | 3 fases |
Código de producto | Marca | Tipo de controlador | Temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de controlador | Temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17879036
|
Nabertherm
L-605H1ANL |
B510 | De 100 °C a 1100 °C |
8030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17869036
|
Nabertherm
L-605H1ANO |
C550 | De 100 °C a 1100 °C |
8815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17809046
|
Nabertherm
L-605H2ANL |
B510 | De 100 °C a 1200 °C |
8695.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17889046
|
Nabertherm
L-605H2ANO |
C550 | De 100 °C a 1200 °C |
9485.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Maximum temperature: 1100°C
- Door: Lift door
- Controller: B510
- Tabletop model
- Inner dimensions: 380x490x330 mm
- Outer dimensions: 610x705x660 mm
- Volume: 60 L
- Connected load: 9.8 kW
- Weight: 83 kg
- Minutes to maximum temperature: 160
Especificaciones
CE compliant | |
Horno de mufla con puerta elevadora | |
3 fases | |
50/60 Hz |
60 L | |
83 kg | |
220/240 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Nabertherm Muffle furnace with lift door