Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla serie LT 1300 con controlador B510
Los elementos calefactores en los tubos de soporte que irradian libremente hacia la cámara del horno proporcionan tiempos de calentamiento especialmente cortos.El aislamiento resistente y ligero de ladrillo resistente permite una temperatura máxima de trabajo de 1300 °C.
Marca:  Nabertherm™ L-095H3ANL
Detalles adicionales : Peso : 58.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17367879
  • 5780.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Temperatura máxima:de 1300 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Aislamiento multicapa con ladrillos refractarios resistentes y ligeros en la cámara del horno
  • Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Carcasa doble para temperaturas externas bajas y estabilidad
  • Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
  • Apertura de aire regulable en la puerta del horno
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
B401
Hasta 1300 °C
525 x 530 x 1000 mm
9 L
240 x 230 x 170 mm
60 kg