Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta abatible, 1200 °C
Código de producto. p-7236253 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
5 L
9 L
15 L
24 L
40 L
Tipo de controlador:
B180
B510
C550
R7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17317849
Marca: Nabertherm™ L013K27N
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los hornos de mufla son los rotores fiables y duraderos del laboratorio y son ideales para un gran número de procesos en el campo de la investigación de materiales y el tratamiento térmico.
  • Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
  • Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
  • Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
  • Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
  • Sistema de suministro de gas manual o automático
  • Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
  • Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
Tipo de controlador R7
Capacidad (métrico) 1 L
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Horno
Modelo Puerta abatible
Dimensiones interiores (F x An x Al) 115 x 90 x 110 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 280 x 290 x 430 mm
Peso (métrico) 10 kg
Requisitos eléctricos 1 fases
Tensión 220/240 V
Vataje 1,5 kW
Frecuencia 50/60 Hz