Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta abatible, 1400 °C
Los hornos de mufla son los rotores fiables y duraderos del laboratorio y son ideales para un gran número de procesos en el campo de la investigación de materiales y el tratamiento térmico.
5430.00€ - 6180.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 5 L |
---|---|
Temperatura (métrico) | Hasta 1400 °C |
Tipo | Horno |
Modelo | Puerta abatible |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 170 x 200 x 130 mm |
Código de producto | Marca | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17327869
|
Nabertherm™
L-055K4ANL |
B510 |
5430.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17337869
|
Nabertherm™
L-055K4ANO |
C550 |
6180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
- Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
- Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
- Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
- Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
- Sistema de suministro de gas manual o automático
- Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
- Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
5 L | |
Horno | |
170 x 200 x 130 mm | |
42 kg | |
220/240 V | |
50/60 Hz |
Hasta 1400 °C | |
Puerta abatible | |
450 x 490 x 580 mm | |
1 fases | |
2,4 kW |