Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta de elevación, 1300 °C
Los hornos de mufla son los rotores fiables y duraderos del laboratorio y son ideales para un gran número de procesos en el campo de la investigación de materiales y el tratamiento térmico.
6325.00€ - 6890.00€
Especificaciones
Temperatura (métrico) | 1300 °C |
---|---|
Tipo | Horno |
Modelo | Puerta elevadora |
Requisitos eléctricos | 1 fases |
Tensión | 220/240 V |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17377879
|
Nabertherm™
L-095H3ANO |
9 L |
6890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17327899
|
Nabertherm™
L-155H3ANL |
15 L |
6325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
- Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
- Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
- Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
- Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
- Sistema de suministro de gas manual o automático
- Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
- Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
1300 °C | |
Puerta elevadora | |
220/240 V |
Horno | |
1 fases | |
50/60 Hz |