Learn More
Nabertherm™ Hornos de mufla
Código de producto. p-7236214 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
9 L
15 L
Tipo de controlador:
B510
C550
Modelo:
Puerta abatible
Puerta elevadora
Temperatura (métrico):
1100 °C
1400 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17347859
Marca: Nabertherm™ L055K1ANL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los hornos Nabertherm están fabricados con materiales de alta calidad, un excelente acabado y son fáciles de manejar.El aislamiento de materiales de fibra no clasificada permite un funcionamiento de gran eficiencia energética, además de unos rápidos tiempos de calentamiento gracias a una conductividad térmica y un almacenamiento de calor bajos.
  • Calentamiento de los dos lados de las placas cerámicas calefactoras con un elemento calefactor integrado protegido frente a gases y salpicaduras, además de ser fácil de reemplazar
  • Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
  • Carcasa de lámina de acero inoxidable texturizado
  • Equipado con una puerta batiente (L) o una puerta elevadora (LT)
  • Carcasa doble para temperaturas externas bajas y una alta estabilidad
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta, salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Se suministra con el controlador B510 con cuatro programas y cinco rampas programables libremente o con el controlador C550 con 10 programas ajustables libremente y 20 segmentos
  • Ambos controladores tienen integrada una interfaz USB y ofrecen una pantalla de texto sin formato en diferentes idiomas
  • Hay disponibles tamaños de horno y escalas de temperatura alternativos bajo petición
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Capacidad (métrico) 5 L
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Horno
Modelo Puerta abatible
Dimensiones interiores (F x An x Al) 170 x 200 x 130 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 390 x 385 x 460 mm
Tensión 230 V
Vataje 2400 W