Learn More
Nabertherm™ Hornos de mufla con puerta abatible
Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 l
Dimensiones interiores (F x An x Al):
340 x 230 x 170 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
- Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Carcasa de lámina de acero inoxidable texturizado
- Equipados con puerta batiente
- Carcasa doble para temperaturas externas bajas y una alta estabilidad
- Entrada de aire ajustable integrada en la puerta, salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
- Se suministran con controlador B410 con cuatro programas y cinco rampas libremente programables
- Los controladores tienen integrada una interfaz USB y ofrecen una pantalla de texto sin formato en diferentes idiomas
- Disponibles en diferentes tamaños e intervalos de temperatura
- Chimenea, chimenea con ventilador o catalizador
- Limitador de exceso de temperatura con temperatura de desconexión regulable para la clase 2 de protección térmica de acuerdo con la norma EN 60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga
- Conexión de gas de protección para purgar con gases protectores o de reacción no inflamables
- Sistema de suministro de gas manual o automático
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | B410 |
| Capacidad (métrico) | 15 l |
| Tipo | Horno de mufla con puerta elevadora |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 340 x 230 x 170 mm |
| Anchura (métrico) | 415 mm |
| Altura (métrico) | 515 mm |
| Requisitos eléctricos | 1 fase |
| Vataje | 3,5 kW |