Learn More
Thermo Scientific™ Agar de Mueller-Hinton con 2 % de sal
Descripción
Realice pruebas de sensibilidad antimicrobiana (AST) sin esfuerzo con el agar de Mueller-Hinton con 2 % de sal Thermo Scientific™ Oxoid™, un medio diseñado y fabricado según la norma europea (EUCAST) y la americana (CLSI).Se recomienda la adición del 2 % de sal al medio al probar estafilococos con oxacilina mediante el método de dilución en agar o el método de prueba E.1
El agar de Mueller-Hinton con 2 % de sal se usa principalmente para la realización de pruebas de sensibilidad antimicrobiana.El medio se ha diseñado y fabricado según la normativa de CLSI y se puede usar en procedimientos estándar reconocidos internacionalmente.
La inclusión de almidón en el medio garantiza que los factores tóxicos producidos durante el crecimiento microbiano sean absorbidos y su presencia suele ser esencial para determinar el crecimiento de inóculos de tamaño muy reducido.
- Especificado por el Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) anteriormente el National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) 3,4,5 y el European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 6.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo pálido, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar de Mueller-Hinton con 2 % de sal |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 26,0g ± 0,5g |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |