Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios multiceldas para espectrofotómetros GENESYS™ 140/150/180 y BioMate™ 160
Código de producto. p-7138116 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Base de carrusel de cuatro posiciones
Carrusel de cuatro posiciones con soportes de celdas de trayectoria larga
Admite:
Hasta 4 celdas de 10 mm de trayectoria óptica
Hasta 4 celdas rectangulares de trayectoria óptica larga (hasta 50 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15871148
Marca: Thermo Scientific™ 840314700
Acelere sus análisis con mediciones de alto rendimiento.
Make the most of every sample. Accessories for Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis spectrophotometers are designed to enable you to work smarter, not harder. We offer a wide variety of options to meet your measurment requirements. Cable-free, snap-in design allows for easy exchange of accessories.
Acelere sus análisis con mediciones de alto rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatibilidad Admite cuatro celdas rectangulares de trayectoria óptica larga de hasta 50 mm. Debe saber que: No es compatible con celdas de bajo volumen (< 3,5 ml) ni con ningún otro tipo de portaceldas.
Tipo Carrusel de cuatro posiciones con soportes de celdas de trayectoria larga
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Admite Hasta 4 celdas rectangulares de trayectoria óptica larga (hasta 50 mm)