Learn More
Solución estándar de comprobación de múltiples elementos QC-7, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039145.AE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Multi-Element QC-7 Check Standard Solution | |
Standard Solution | |
5% HNO3/tr· F? | |
UN3264 | |
Líquido |
Matrix: 5% HNO3/tr. F- | |
100 mL | |
MFCD00210654 | |
Specpure™ |