Learn More
Solución multielemento 4 para AA e ICP-OES, 10 componentes, Honeywell Fluka™
Marca: Honeywell Fluka E2174-100ML
Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Multi-Element Solution 4 for AA and ICP-OES | |
1.07 g/cm3 | |
100 mL |
Estándares para ICP e ICP-MS | |
<2 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.