Learn More
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 Agitador con Calentamiento Digital
Código de producto. 16685442 Tienda Velp Productos
Click to view available options
N.º de posiciones:
6
15
Carga máx. de muestra:
15 x 250 mL
6 x 400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16685442
Marca: Velp Scientifica™ F20500531
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador magnético digital disponible en 6 y 15 posiciones. El MULTI-HS tiene características exclusivas como el temporizador, el bloqueo de seguridad, el motor brushless capaz de garantizar el máximo rendimiento y seguridad.
  • Agitación y calefacción simultáneas de 6/15 posiciones.
  • Temperatura homogénea de hasta 120°C para todas las posiciones.
  • El motor sin escobillas VELP garantiza una larga vida útil y velocidad constante en todas las posiciones.
  • La tecnología SpeedServ™ mantiene la velocidad constante cuando cambia la viscosidad.
  • La placa CerAlTo™ garantiza una limpieza sencilla y la máxima resistencia.
  • Aviso de seguridad de superficie caliente cuando la placa alcanza una temperatura superior a 50°C.
  • La función de bloqueo evita cambios accidentales.
  • Diseñado para una vida útil prolongada.
  • Garantía de 3 años después de registrar el producto.
  • Apto para funcionamiento continuo.
  • Interfaz digital con iconos fácil de utilizar.
  • El temporizador integral permite la programación de operaciones no supervisadas.
  • Una señal acústica avisa cuando termina la cuenta atrás.
  • Inversión automática programable de la dirección de agitación.
Especificaciones
Material de la placa superior CerAlTop: Una aleación de aluminio recubierta con una capa cerámica
Tensión 230 V
Características de seguridad Aviso de placa caliente, función de bloqueo, fácil limpieza, máxima resistencia
Material del cuerpo Plástico, metal
Requisitos eléctricos Sí
Tipo de controlador Digital
Temperatura (métrico) De 50 °C a 120 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo Stirring Hotplate
Forma Rectángulo
Carga máx. de muestra 15 x 250 mL
tipo de tapón UE/Reino Unido
N.º de posiciones 15
Tamaño máx. del recipiente 0.25 L
Intervalo de agitación De 100 a 1000 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 550 x 240 x 65 mm
Certificaciones/conformidad Declaración de conformidad CE
Pantalla Digital