Learn More
Fisherbrand™ Agitadores multiplataforma
Proporciona un movimiento orbital horizontal suave y silencioso para mezclar frascos, matraces y vasos de precipitados
1200.00€
Especificaciones
Órbita | 10 mm (0,4 in) |
---|---|
Capacidad portante (métrico) | 4,5 kg |
Exactitud del control de velocidad | Exactitud de la velocidad: ± 1 rpm |
Intervalo de velocidad | De 50 a 450 rpm |
Tensión | 100/240 V |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15594060
|
Fisherbrand™
88861022 |
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN |
1200.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Velocidad de agitación variable: de 50 a 450 rpm
- Capacidad de peso de 4,5 kg
- Sistema automático de equilibrio de la carga
- Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático
- Máxima flexibilidad con varias opciones de accesorios intercambiables
- Montaje y funcionamiento sencillos
- La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad
- Gracias a su alimentación de bajo voltaje, puede funcionar en sala fría de manera segura y tiene un bajo consumo de energía
- El intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40 °C permite el uso en salas frías, refrigeradoreso incubadores sin CO2
Información de órdenes
Accesorios necesarios: A elegir entre abrazaderas para matraces, soportes para frascos, plataforma universal con barras ajustables, gradilla para tubos o plataforma plana con alfombrilla de goma antideslizante
Especificaciones
10 mm (0,4 in) | |
Exactitud de la velocidad: ± 1 rpm | |
100/240 V | |
matraz 250mL | |
310 x 284 mm | |
Plataforma de aluminio | |
De 0 min a 99 h 59 min |
4,5 kg | |
De 50 a 450 rpm | |
De 5 °C a 40 °C | |
9,9 lb | |
LED | |
6 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Agitadores multiplataforma