Learn More
OHAUS™ Abrazaderas multiusos
Las abrazaderas multiusos OHAUS™ están diseñadas para sujetar y colocar de forma segura una gran variedad de materiales de vidrio de laboratorio.
Marca: OHAUS™ 30392208
36.99 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24223" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
- Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
- Disponible con un ajuste simple o doble en cinc chapado en níquel o acero inoxidable
- Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a los 100 °C (incluidas con todas las abrazaderas de 2 y 3 dientes)
Especificaciones
Abrazadera multiusos | |
Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio | |
11 mm | |
5,000 in | |
127 mm | |
0 a 78 mm |
Mango niquelado | |
Abrazadera, multiusos, CLM-MULTI2SZM | |
8,50 in | |
216,00 mm | |
Medio | |
Ajuste simple de 2 dientes |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Consumibles Promoción Mensual
Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.Promo Code: 24223Expires: 2025-04-30
New Offer Ahorra hasta un 65%
Título del producto
OHAUS™ Abrazaderas multiusos > Modelo: CLM-MULTI2SZM
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido